Merck
934852
Sigma-Aldrich
Probe kit
greener alternative
Four line
Synonim(y):
Zestaw sondy 4-liniowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
probe size
3
opis
Max current: 0.5A
Coating: Au
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szerokość × dł.
1 mm × 5 mm , Line
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Nasz 4-liniowy zestaw sond jest idealnym narzędziem do pomiaru rezystywności elektrycznej cienkich blach. Zestaw zawiera 3 sondy o różnych odstępach (14 mm, 34 mm, 54 mm) do pomiaru szerokiego zakresu wartości rezystancji. Wszystkie sondy są pokryte złotem i mają szerokość linii 1 mm, długość linii 5 mm, maksymalny prąd 0,5 A. Jego główne zastosowania obejmują charakterystykę elektryczną cienkich warstw i charakterystykę czujników ciśnienia / siły.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Nasz czteroliniowy zestaw sond ma na celu ułatwienie pomiarów rezystancji cienkich warstw materiałów, dzięki czemu można skoncentrować się na opracowywaniu (pół)przewodzących cienkich warstw nowej generacji do biosensorów i innych organicznych zastosowań elektronicznych.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Probe kit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)