BAF131610009
1591 worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
width × H × thickness 610 mm × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), translucent polypropylene, pack of 100 ea
Synonim(y):
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Materiały
translucent polypropylene
Właściwości
label (With Biohazard Warning Label and Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 7.3 or 12 gallon
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13161-0009
width × H × thickness
610 mm × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Przezroczysty polipropylen; grubość 0,03 mm (1,5 mil)
- Przechodzą testy ASTM 1709 Dart Impact i ASTM 1922 Tear Resistance.
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w wysokiej temperaturze, maksymalnie 135°C (275°F)
- Zwykłe worki bez nadruku mogą być również używane jako konwencjonalne wkładki do koszy na śmieci.
- Plaster wskaźnika sterylizacji ciemnieje po wystawieniu na sterylizację parową przez 20 minut
- Worki z etykietą ostrzegawczą o zagrożeniu biologicznym zawierają standardowy symbol ostrzegawczy o zagrożeniu biologicznym i procedury ostrożności w czterech językach: Angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
- Przezroczysty polipropylen; grubość 0,03 mm (1,5 mil)
- Przechodzą testy ASTM 1709 Dart Impact i ASTM 1922 Tear Resistance.
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w wysokiej temperaturze, maksymalnie 135°C (275°F)
- Zwykłe, niezadrukowane worki mogą być również używane jako konwencjonalne wkładki do koszy na śmieci.
- Wskaźnik sterylizacji ciemnieje pod wpływem sterylizacji parowej przez 20 minut
- Worki z etykietą ostrzegającą przed zagrożeniem biologicznym zawierają standardowy symbol ostrzegawczy przed zagrożeniem biologicznym i procedury ostrożności w czterech językach: Angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)