BAF131641419
1591 worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
width × H × thickness 14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, translucent red polypropylene
Synonim(y):
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
translucent red polypropylene
Właściwości
label (With Biohazard Warning Label and Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 2.0 gallon
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13164-1419
pojemność
2.0 gal
7.6-15.1 L (2-4 gal)
width × H × thickness
14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Opis ogólny
Jaskrawoczerwone torby polipropylenowe zawierają czarny symbol zagrożenia biologicznego i procedury ostrożności wydrukowane w czterech językach (angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
Cechy i korzyści
- Plaster wskaźnika sterylizacji ciemnieje pod wpływem sterylizacji parowej przez 20 minut
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w wysokiej temperaturze do 135°C (275°F)
- Odporność na rozdarcie ASTM 1922 i testy udarności ASTM 1709
- Wyprodukowano w USA
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1591 worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)