BAF131643138
1591 worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
width × H × thickness 790 mm (31 in.) × 38 in. (970 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, red
Synonim(y):
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
red
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13164-3138
pojemność
49.2-75.7 L , metric
width × H × thickness
790 mm (31 in.) × 38 in. (970 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Opis ogólny
Jaskrawoczerwone torby polipropylenowe zawierają czarny symbol zagrożenia biologicznego i procedury ostrożności wydrukowane w czterech językach (angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
Cechy i korzyści
Jaskrawoczerwone torebki polipropylenowe zawierają czarny symbol zagrożenia biologicznego i procedury ostrożności wydrukowane w czterech językach (angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Plaster wskaźnika sterylizacji ciemnieje pod wpływem sterylizacji parowej przez 20 minut.
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w wysokiej temperaturze do 135°C (275°F)
- Zgodność z normami ASTM 1922 w zakresie odporności na rozdarcie i ASTM 1709 w zakresie odporności na uderzenie rzutką
- Wyprodukowano w USA
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1591 worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)