Merck
W530574
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid solution
32 wt. % in H2O, FCC
Synonim(y):
Muriatic acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FCC
ciśnienie pary
190 mmHg ( 25 °C)
opis
20 degrees baumé
Formularz
liquid
stężenie
32 wt. % in H2O
bp
100 °C (lit.)
gęstość
1.161 g/mL at 25 °C
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.5%
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrochloric acid solution (32 wt. % in H2O, FCC) is used in the food industry as pH adjusters and food additives (2).
Zastosowanie
Hydrochloric acid solution is used as a pH adjuster:
  • In the production of high fructose corn syrup (HFCS) during the process of converting corn starch to fructose.
  • In the production of drinking water, beverages and foods. (2)
Hydrochloric acid solution is also used as a processing aid in the production of food additives like fructose, citric acid, and hydrolyzed vegetable protein. (2)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid solution
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)