Z511471
Ultrasonic processors 500W and 750W
500W, AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
homogenizator ultradźwiękowy, sonikator, ultra sonikator
About This Item
Kod UNSPSC:
41101519
NACRES:
NB.74
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócWłaściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials VCX500-220V
Opis ogólny
VCX 500 oferuje moc 500 W do obsługi szeregu aplikacji przetwarzania cieczy. Ten model ma ten sam mikroprocesorowy system operacyjny i ekrany programowania, co system VCX750. Korzystając z różnych akcesoriów, system może przetwarzać szeroką gamę typów i objętości próbek do wielu różnych zastosowań. VCX 500 zawiera standardową sondę o średnicy 1/2" (objętości 50 - 250 ml) z wymienną końcówką.
Zastosowania: Rozbijanie komórek bakterii, zarodników i tkanek; przyspieszanie reakcji katalitycznych; ekstrakcja surowic, toksyn, enzymów i wirusów ze źródeł organicznych; solubilizacja trudnych związków; emulgowanie do 0,01 mm; homogenizacja cieczy; przygotowanie próbek do mikroskopii i analizy wielkości cząstek.
- Automatyczne strojenie i kontrola częstotliwości
- Zintegrowany regulator temperatury od 1°C do 100°C
- Pamięć do 10 procedur
- Wyświetlacz czasu rzeczywistego
- Kontrola czasu procesu od 1 sekundy do 10 godzin
- Dostarczany w komplecie z sondą1/2 cala (13 mm) (630-0220) z wymienną końcówką, zestawem narzędzi i instrukcją obsługi
Zastosowania: Rozbijanie komórek bakterii, zarodników i tkanek; przyspieszanie reakcji katalitycznych; ekstrakcja surowic, toksyn, enzymów i wirusów ze źródeł organicznych; solubilizacja trudnych związków; emulgowanie do 0,01 mm; homogenizacja cieczy; przygotowanie próbek do mikroskopii i analizy wielkości cząstek.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ultrasonic processors 500W and 750W
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)