Z516007
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 14/20, capacity 50 mL
Synonim(y):
kolba rurowa, przechowywanie rur, tuba do przechowywania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
colorless cap
colorless tube
round bottom
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
Właściwości
graduations: no
pojemność
50 mL
Opis ogólny
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)