Merck
1.01900
Supelco
Dimethyl sulfoxide
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonim(y):
Metanosulfinylometan, metylosulfotlenek, dimetylo(oksydo)siarka, DMSO
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
506008
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-664-3
NACRES:
NA.03
Pozwól nam pomóc
agency
according to Ph. Eur.
according to USP
Poziom jakości
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
SupraSolv®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
siła działania
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
metody
GC-HS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% Water
pozostałość po odparowaniu
≤3.0 mg/L
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
Lepkość kinematyczna
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 87 °C
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rozpuszczalniki SupraSolv do chromatografii gazowej przestrzeni nadpowierzchniowej zostały opracowane specjalnie do analizy pozostałości rozpuszczalników w substancjach leczniczych i substancjach pomocniczych zgodnie z ICH, Ph Eur i USP.
rozpuszczalników w substancjach leczniczych, substancjach pomocniczych i produktach leczniczych zgodnie z ICH, Ph Eur i USP - rozpuszczalniki SupraSolv headspace są testowane pod kątem wszystkich
rozpuszczalników resztkowych określonych przez ICH.
Przestroga
Łatwo się schładza i powoli topi w temperaturze pokojowej. Zestalony produkt można ponownie upłynnić poprzez ogrzanie do temperatury pokojowej bez szkody dla produktu.
Charakterystyka techniczna
Stężenie nasycenia w powietrzu: 8,0 g/m3 (20 °C)
Komentarz do analizy
Czystość (GC): ≥ 99,8 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 3,0 mg/l
Woda: ≤ 0.05 %
Kolor: ≤ 10 Hazen
GC/HS (każdy rozpuszczalnik resztkowy klasy 1acc. ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (każdy rozpuszczalnik resztkowy klasy 2acc. ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (każdy rozpuszczalnik resztkowy klasy 3acc. ICH): ≤ 50 µg/g
Odpowiedni jako rozpuszczalnik do analizy rozpuszczalników resztkowych klas 1,2 i 3 ICH zgodnie z Ph Eur i USP.
Kwas mrówkowy, kwas octowy, dimetyloacetamid i kumen nie są wykrywane.
Inne uwagi
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Informacje prawne
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup