Merck
1.02067
Supelco
Calcium carbonate
precipitated for analysis of silicates EMSURE®
About This Item
Wzór liniowy:
CaCO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
100.09
Beilstein:
8008338
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
207-439-9
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (complexometric)
Formularz
solid
siła działania
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
rozpuszczalność
0.017 g/L
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
300‑1400 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ba: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.02%
N: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Charakterystyka zaawansowanego materiału do przeszczepów kostnych z nanokrystaliczną powierzchnią hydroksykarbanoapatytu i dwufazowym składem...: Badanie charakteryzuje zaawansowany materiał do przeszczepu kości, podkreślając rolę węglanu wapnia w poprawie właściwości strukturalnych i funkcjonalnych materiału do zastosowań biomedycznych (Borden et al., 2024).
  • Odkrycie hiperalkalicznej ciekłej fazy skondensowanej: znaczenie dla zastosowań w sekwestracji dwutlenku węgla ..: W tym badaniu zbadano hiperalkaliczną fazę ciekłą bogatą w węglan wapnia, omawiając jej potencjalne zastosowania w sekwestracji dwutlenku węgla i rekultywacji środowiska (Bewernitz et al., 2024).
Komentarz do analizy
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.01 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Ba (Bar): ≤ 0,02 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0.002 %
Mg (Magnez): ≤ 0,02 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Sr (Stront): ≤ 0,02 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate