Merck
1.07062
Supelco
Diethyl ether
ethanol stabilized, EMPARTA® ACS reagent
Synonim(y):
Eter etylowy, eter, Et2O, etoksyetan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-467-2
NACRES:
NA.05
Bp:
34.6 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Product Name
Diethyl ether, for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
587 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPARTA®
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
siła działania
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
36.5 %
dilution
(for routine analytical applications)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -40 °C
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup