Merck
1.08131
Supelco
Sulfuric acid
96%, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Synonim(y):
Sulfuric acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Numer indeksu EC:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
Product Name
Kwas siarkowy 96%, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Próba
95.85-96.15% (alkalimetric)
Formularz
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
gęstość
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas siarkowy 96% może być stosowany do oznaczania liczby lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów w określonych rozpuszczalnikach.
Komentarz do analizy
Test (alkalimetryczny): 95.85 - 96.15 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 96%
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1