Merck
1.13681
Millipore
Słoik beztlenowy
For creating an oxygen free or oxygen depleted environment, 2.5 Liters
Synonim(y):
Zbiornik beztlenowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104308
NACRES:
NB.14
Poziom jakości
Właściwości
Used for creating an oxygen free or oxygen depleted environment.
producent / nazwa handlowa
Anaerocult
Zastosowanie
microbiology
kompatybilność
ANAEROTEST
Opis ogólny
Słoik anaerobowy składa się z dwóch funkcjonalnych części: pokrywki i podstawy. Słoik został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest szczelny, a pokrywka jest zawsze prawidłowo dopasowana. Słoik anaerobowy powinien być używany razem ze stojakiem na płytki Petriego (1.07040). Koszyk na płytki pomaga wygodnie umieścić płytki w słoiku i jest wyposażony w zintegrowany klips do mocowania paska Anaerotest.
Zastosowanie
Słoik beztlenowy służy do hodowli mikroorganizmów beztlenowych i mikroaerofilnych w określonych warunkach atmosferycznych.
Informacje prawne
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany