1.46552
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Synonim(y):
Agar do trawienia kazeiny sojowej, Agar kazeinowo-sojowy z neutralizatorem, CASO Agar, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar z lecytyną i Tweenem
About This Item
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Formularz
plate
Właściwości
ready-to-use
skład
Lecithin
Tween®
opakowanie
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
warunki przechowywania
protect from light (Tightly closed. Dry)
śr. płytki
55 mm
kolor
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
molds
yeasts
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2