Merck
40-50021
Millipore
xMAP® Sheath Fluid PLUS, 20L, RUO
Synonim(y):
xMAP Sheath Fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
41116010
NACRES:
NC.41
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 20 L
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
The FLEXMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE, and Luminex 200 Instruments require sheath fluid PLUS to serve as the delivery medium to transport the sample to the instrument′s optics.
Zastosowanie
For use with FlexMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0 and INTELLIFLEX-DRSE, and Luminex 200 systems.
Informacje prawne
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLEXMAP 3D is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)