Merck
ABT1385M
Sigma-Aldrich
Anty-Glypican-1
serum, from rabbit
Synonim(y):
HSPG M12, GPC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Gpc1(58920)
Opis ogólny
Glypican-1 (UniProt: P35053; znany również jako GPC1, HSPG M12) jest kodowany przez gen Gpc1 (GeneID: 58920) u szczura. Glypican-1 przyłącza się do błony plazmatycznej poprzez kotwice glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). Jest to proteoglikan na powierzchni komórki, który zawiera siarczan heparanu i może działać jako katalizator w zwiększaniu szybkości konwersji białka prionowego PRPN(C) do PRNP(Sc) poprzez wiązanie się z obiema formami PRPN, kierowanie ich do tratw lipidowych i ułatwianie ich interakcji. Glypican-1 jest wymagany do prawidłowego różnicowania mięśni szkieletowych. Sekwestruje FGF2 w tratwach lipidowych i blokuje jego wiązanie z receptorami FGF. Glypican-1 jest specyficznie wzbogacony w egzosomy pochodzące z komórek nowotworowych, a poziomy egzosomów dodatnich pod względem glypican-1 korelują z obciążeniem nowotworem i przeżyciem pacjentów przed i po operacji. Ekspresja glikanu-1, zarówno mRNA, jak i białka, jest zwiększona w ludzkich komórkach raka trzustki i sąsiednich fibroblastach. (Ref.: Melo, SA et al. 2015. Nature. 523(7559):177-82; Kleeff, J et al. 1998. J. Clin. Invest. 102(9), 1662 1673).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Glypican-1 w komórkach glejaka szczura C6.
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający pierwszym 423 aminokwasom szczurzego Glypican-1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Glypican-1 w homogenatach mózgu szczura i komórkach glejaka szczura C6 traktowanych heparytynazą (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Glypican-1 w komórkach glejaka szczura C6 (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Glypican-1 w rdzeniu kręgowym i mózgu szczura (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Anti-Glypican-1 Antibody, Cat. ABT1385 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa Glypican-1 i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in Rat C6 glioma cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Glypican-1 in Rat C6 glioma cells.
Opis wartości docelowych
61,73 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1