Merck
HCYTAAB-17K
Millipore
MILLIPLEX® Panel autoprzeciwciał ludzkich cytokin
About This Item
NACRES:
NA.47
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przeciwciała przeciwko cytokinom występują często u osób zdrowych i pacjentów z nabytym niedoborem odporności i chorobami autoimmunologicznymi. Cytokiny zapewniające ochronę przed drobnoustrojami mogą być celem autoprzeciwciał cytokinowych, prowadząc do zagrażających życiu infekcji. Niektóre infekcje związane z przeciwciałami przeciwko cytokinom obejmują M. tuberculosis, Salmonella, S. aureus. E. coli, Histoplasma i inne. Obecność autoprzeciwciał cytokinowych w chorobie autoimmunologicznej może wpływać na jej nasilenie i aktywność. Te choroby autoimmunologiczne mogą obejmować toczeń rumieniowaty układowy (SLE), stwardnienie rozsiane (MS), zespół Sjögrena, reumatoidalne zapalenie stawów (RA) i zespół ostrej niewydolności oddechowej. Pomiar autoprzeciwciał cytokinowych może być przydatny do monitorowania choroby i skuteczności leczenia. MILLIPLEX® MAP Human Cytokine Autoantibody Magnetic Bead Panel to 15-pleksowy zestaw do jednoczesnego wykrywania i profilowania dowolnych lub wszystkich następujących autoprzeciwciał analitycznych w próbkach surowicy i osocza: Anti-BAFF, Anti-G-CSF, Anti-IFNβ, Anti-IFNγ, Anti-IL-1α, Anti-IL-6, Anti-IL-8, Anti-IL-10, Anti-IL-12 (p40), Anti-IL-15, Anti-IL-17A, Anti-IL-17F, Anti-IL-18, Anti-IL-22 i Anti-TNFα. W przypadku tego konkretnego panelu, 4 kulki kontrolne są również dołączone jako część podstawowego formatu zestawu.
Zastosowanie
Panel ludzkich autoprzeciwciał cytokinowych to oparty na kulkach test multipleksowy oparty na technologii Luminex® xMAP, który umożliwia jednoczesną analizę autoprzeciwciał cytokinowych w próbkach ludzkiej surowicy i osocza. Ten test daje wyniki w medianie intensywności fluorescencji (MFI).W zestawie podstawowym znajdują się cztery kulki kontrolne. Jest to test inkubowany przez noc lub 2 godziny. Ten test wymaga 25 μL rozcieńczonego osocza lub surowicy w stosunku 1:100. Dostępne anality: BAFF/Blys;G-CSF;IFNβ;IFNγ;IL-1α;IL-6;IL-8;IL-10;IL-12 (p40);IL-15;IL-17A;IL-17F;IL-18;IL-22;TNFα
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1