MAUF01005
MultiScreen® 96-well Ultrafiltration Plate with Ultracel®-10 membrane kD
Synonim(y):
96-dołkowy koncentrator wirówkowy
About This Item
Materiały
polypropylene plate
regenerated cellulose (RC)
silicone O-ring (medical grade)
opis
For sample purification, concentration and desalting of biological solutions or protein removal
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Wysokość
20.1 mm , without lid
22.0 mm , with lid
Długość
127.8 mm
pojemność
0.5 mL
Szerokość
85.5 mm
wielkość porów
10 kDa NMWCO
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
96-dołkowa płytka filtracyjna MultiScreen® zawiera membranę ultrafiltracyjną z regenerowanej celulozy Ultracel® -10 o nominalnej masie cząsteczkowej 10 000 kDa, zapewniającą niski poziom wiązania i wysoki odzysk. Płytka jest przeznaczona do użytku podczas wirowania i jest kompatybilna ze standardowymi płytkami mikrotitracyjnymi, oprzyrządowaniem i sprzętem do przenoszenia cieczy.
Płytka filtracyjna MultiScreen® z membraną Ultracel® -10 została zaprojektowana z myślą o niskim wiązaniu białek i wysokiej retencji białek. Płytki klasy testowej spełniają rygorystyczne specyfikacje dotyczące dopuszczenia do produkcji i są testowane partiami pod kątem retencji białek dla >95% retencji cytochromu c (12 500 daltonów). Oferują one również wysoką jednorodność działania między dołkami.
Wszechstronne działanie
Płytki filtracyjne MultiScreen® z membraną Ultracel® -10 umożliwiają przetwarzanie i zbieranie próbek o objętości od 50 do 500 µL. Są one kompatybilne z szeregiem standardowych odbiorników 96-dołkowych płytek mikrotitracyjnych, w tym 300 µL, 700 µL głębokich studzienek i 150 µL studzienek stożkowych.