MSEHNFX40
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates, high binding surface
Synonim(y):
Płytka 96-dołkowa z litym dnem, Płytka stała MultiScreen, Solidna płyta dolna
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NB.15
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
flat bottom clear polystyrene plate
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
MultiScreen®
opakowanie
pkg of 40 plates
metody
ELISA: suitable
rozmiar płytki
96 wells
rozmiar
96 well
typ wiązania
high binding surface
Opis ogólny
MultiScreen® 96-well ELISA microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. ELISA microplates are available with medium or high binding capabilities.
Postać fizyczna
Color Code:Clear
Inne uwagi
Automation Compatible:Yes
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany