PICM01250
Millicell® Standing Cell Culture Inserts
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, size 24 wells, sterile
Synonim(y):
Millicell Cell Culture Insert, 12 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 µm, Millicell-CM, cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Materiały
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 50 (individually blister packaged)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
Parametry
50 °C max. temp.
metody
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Wysokość
10.5 mm
Średnica
12 mm
powierzchnia filtracyjna
0.6 cm2
rozmiar
24 wells
powierzchnia
0.6 cm2
pojemność robocza
0.6 mL
kolor
transparent membrane, when wetted
Matryca
Biopore™
wielkość porów
0.4 μm
typ wiązania
low binding surface
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cell Attachment
- Cell Growth
- Cell Differentiation
- Immunocytochemistry
Cechy i korzyści
- Promotes excellent cell growth and provides an exceptional opportunity for cell studies
- Low protein-binding hydrophilic PTFE membrane is ideal for live cell viewing and immunofluorescent application
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13