SCR078
Fluorescencyjny zestaw do charakteryzacji ludzkich komórek ES/iPS
This Fluorescent Human ES/iPS Cell Characterization Kit contains a range of sensitive tools for the phenotypic assessment of the pluripotent status of human Embryonic stem & induced pluripotent Stem cells.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócOpis ogólny
Ludzkie embrionalne komórki macierzyste (hES) to pluripotencjalne komórki pochodzące z wewnętrznej masy komórkowej przedimplantacyjnych blastocyst. Ludzkie indukowane komórki pluripotencjalne (hiPS) to komórki pluripotencjalne generowane przez przeprogramowanie ludzkich komórek somatycznych przy użyciu czterech czynników transkrypcyjnych, Oct-4, Klf-4, Sox-2 i c-Myc lub ich wariantów. Zarówno hESC, jak i hiPSC mogą się samoodnawiać i mają zdolność do generowania wszystkich trzech warstw zarodkowych: ektodermy, mezodermy i endodermy. W warunkach in vitro, hESC/iPSC są zwykle utrzymywane i rozmnażane na podajnikach fibroblastów myszy przez dłuższy czas w pożywce zawierającej podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF). Jednakże, spontaniczne różnicowanie może wystąpić w subpopulacjach komórek. W celu odróżnienia pluripotencjalnych hESC/iPSC od komórek zróżnicowanych powszechnie stosuje się kilka markerów pluripotencjalnych.
Fluorescencyjny zestaw do charakteryzacji ludzkich komórek ES/iPS firmy EMD Millipore zawiera szereg czułych narzędzi do fenotypowej oceny statusu pluripotencjalnego ludzkich komórek ES/iPS. W zestawie znajduje się test enzymatyczny do pomiaru aktywności fosfatazy alkalicznej w komórkach wraz ze zwalidowanymi bezpośrednio sprzężonymi przeciwciałami do pluripotencjalnych czynników transkrypcyjnych, Oct-4, Sox-2 i Nanog oraz epitopów powierzchniowych komórek TRA-1-60 i TRA-1-81, aby umożliwić szybką analizę markerów immunocytochemicznych. Barwnik jądrowy Dapi jest dogodnie dołączony, aby pomóc w kwantyfikacji komórek. Chociaż oczekuje się, że poziomy ekspresji markerów pluripotencjalnych zmniejszą się po różnicowaniu, każdy z nich ma specyficzną kinetykę ekspresji. Na przykład zauważono, że po różnicowaniu, ekspresja Oct-4 i TRA-1-60 jest regulowana w dół jako pierwsza, podczas gdy Nanog i fosfataza alkaliczna regulują się w dół znacznie wolniej.
Fluorescencyjny zestaw do charakteryzacji ludzkich komórek ES/iPS firmy EMD Millipore zawiera szereg czułych narzędzi do fenotypowej oceny statusu pluripotencjalnego ludzkich komórek ES/iPS. W zestawie znajduje się test enzymatyczny do pomiaru aktywności fosfatazy alkalicznej w komórkach wraz ze zwalidowanymi bezpośrednio sprzężonymi przeciwciałami do pluripotencjalnych czynników transkrypcyjnych, Oct-4, Sox-2 i Nanog oraz epitopów powierzchniowych komórek TRA-1-60 i TRA-1-81, aby umożliwić szybką analizę markerów immunocytochemicznych. Barwnik jądrowy Dapi jest dogodnie dołączony, aby pomóc w kwantyfikacji komórek. Chociaż oczekuje się, że poziomy ekspresji markerów pluripotencjalnych zmniejszą się po różnicowaniu, każdy z nich ma specyficzną kinetykę ekspresji. Na przykład zauważono, że po różnicowaniu, ekspresja Oct-4 i TRA-1-60 jest regulowana w dół jako pierwsza, podczas gdy Nanog i fosfataza alkaliczna regulują się w dół znacznie wolniej.
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa
Brak
Brak
Zastosowanie
Ten fluorescencyjny zestaw do charakteryzacji ludzkich komórek ES/iPS zawiera szereg czułych narzędzi do fenotypowej oceny statusu pluripotencjalnego ludzkich embrionalnych komórek macierzystych i indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Pluripotent & Early Differentiation
Komponenty
1. Fast Red Violet solution (Part No. 90239): One 15 mL bottle.
2. Napthol AS-BI phosphate solution (Part No. 90234). One 15 mL bottle.
3. Mouse anti-Oct-4 (POU5f1), clone 7F9.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate (Part No. MAB4419A4-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
4. Mouse anti-Sox-2, clone 10H9.1, Cy3 conjugate (Part No. MAB4423C3-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
5. Mouse anti-Nanog, clone 7F7.1, Alexa Fluor 488 conjugate (Part No. MABD24A4-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
6. Mouse anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60, Cy3 conjugate (Part No. MAB4360C3-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
7. Mouse anti-TRA-1-81, clone TRA-1-81, Cy3 conjugate (Part No. MAB4381C3-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
8. DAPI, 100 µL (Part No. 90229). One vial containing 100 µL volume.
2. Napthol AS-BI phosphate solution (Part No. 90234). One 15 mL bottle.
3. Mouse anti-Oct-4 (POU5f1), clone 7F9.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate (Part No. MAB4419A4-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
4. Mouse anti-Sox-2, clone 10H9.1, Cy3 conjugate (Part No. MAB4423C3-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
5. Mouse anti-Nanog, clone 7F7.1, Alexa Fluor 488 conjugate (Part No. MABD24A4-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
6. Mouse anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60, Cy3 conjugate (Part No. MAB4360C3-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
7. Mouse anti-TRA-1-81, clone TRA-1-81, Cy3 conjugate (Part No. MAB4381C3-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
8. DAPI, 100 µL (Part No. 90229). One vial containing 100 µL volume.
Jakość
Conjugated antibodies and alkaline phosphatase reagents have been validated on H9 human ES and STEMCCA derived human ips cells.
Postać fizyczna
Oczyszczone sprzężone mysie przeciwciała monoklonalne są przechowywane w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C do daty ważności zestawu. Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie podwyższonych temperatur. Wyrzucić wszelkie pozostałe odczynniki po upływie daty ważności.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2