Merck
00278
Supelco
Ethanolamine
analytical standard
Synonim(y):
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
61.08
Beilstein:
505944
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
1436 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
17 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Klucz InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etanoloamina jest bezbarwnym związkiem organicznym. Jest silną zasadą i miesza się z wodą, alkoholem, czterochlorkiem węgla i chloroformem. Jest wysoce toksyczna i silnie drażniąca. Pochodzi z tlenku etylenu reagującego z amoniakiem, tworząc mono-, di- i trietanoloaminę. Jest szeroko stosowany w produkcji detergentów w reakcji z kwasami tłuszczowymi. Najczęściej stosowany jest jako inhibitor korozji.
Substancja ta jest wymieniona w wykazie pozytywnym rozporządzenia UE 10/2011 dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Zastosowanie
Etanoloamina może być stosowana jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w produktach kosmetycznych, próbkach wody i mieszaninach etanoloaminy różnymi technikami chromatograficznymi.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)