Merck
16957
Supelco
Diethanolamine
analytical standard
Synonim(y):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
HN(CH2CH2OH)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
105.14
Beilstein:
605315
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.98 atm ( 100 °C)
Próba
≥99.7% (GC)
temp. samozapłonu
689 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
10.6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
gęstość
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Klucz InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dietanoloamina (DEA) to organiczny związek chemiczny, który składa się z aminy drugorzędowej i dialkoholu. Działa głównie jako słaba zasada. DEA może być stosowany do przygotowywania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, a mianowicie dietanoloamidów i soli dietanoloaminy, które znajdują zastosowanie w płynnych detergentach do prania i zmywania naczyń, kosmetykach, szamponach, odżywkach do włosów, przetwarzaniu tekstyliów, a także w przemyśle farmaceutycznym.
Zastosowanie
Dietanoloamina może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w próbkach powietrza, roztworach wodnych i szamponach za pomocą różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Został on użyty jako wzorzec odniesienia do oznaczania DEA w powietrzu przy użyciu wysokosprawnego chromatografu cieczowego wyposażonego w detektor fluorescencyjny lub detektor z matrycą fotodiodową.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver,Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)