27001-M
Formic acid
puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100%
About This Item
gęstość pary
1.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
44.8 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
98.0-100%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1004 °F
jakość
meets analytical specifications of DAC, FCC
granice wybuchowości
57 %
zanieczyszczenia
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% acetic acid (GC)
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤40 ppm
sulfite (SO32-): in accordance
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Klucz InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Oznaczanie kotyniny i 3-hydroksynikotyny w ludzkiej surowicy: W tym badaniu przedstawiono metodę wykrywania metabolitów nikotyny w ludzkiej surowicy przy użyciu chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas, w której kwas mrówkowy jest używany do wspomagania procesu ekstrakcji i wykrywania (Wang et al., 2024).
- Kwantyfikacja leków antyretrowirusowych w tkankach ludzkich: Koncentruje się na metodzie ilościowego oznaczania leków antyretrowirusowych w tkankach przy użyciu ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas, w której kwas mrówkowy może usprawnić analizę (West et al., 2024).
- Regulacja redoks wodorotlenków niklu: Badania nad elektrorafinacją polioli pochodzących z biomasy mogą obejmować kwas mrówkowy w przygotowaniu próbek lub w stosowanych roztworach elektrolitów (Gui et al., 2024).
- Lotne kwasy tłuszczowe w próbkach biologicznych: Omawia technikę oznaczania lotnych kwasów tłuszczowych w różnych próbkach biologicznych przy użyciu HPLC-MS/MS z niskotemperaturową metodą derywatyzacji, która prawdopodobnie obejmuje kwas mrówkowy (Li et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)