Merck
33360-U
Sigma-Aldrich
ProClin Reference Standard
ampule of 1 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, 1.5% w/w
Synonim(y):
do przygotowania standardu roboczego ProClin
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Formularz
liquid
zawiera
20-25% Mg salts
skład
CMIT/MIT, 1.5%
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1.5% w/w
kolor
colorless to light yellow
Matryca
Water
zakres pH
1.7-3.7
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Środki konserwujące ProClin są natychmiast mikrostatyczne w kontakcie z organizmami drobnoustrojów w wyniku ich zdolności do szybkiego przenikania przez błony komórkowe i hamowania określonych enzymów kluczowych dla oddychania komórkowego. Wiele specyficznych miejsc toksyczności ProClin zapobiega rozwojowi wysokiego poziomu oporności mikroorganizmów, dzięki czemu ProClin jest wysoce skuteczny nawet w dłuższych okresach przechowywania komponentów IVD.
Informacje prawne
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o konsumenckich produktach chemicznych i zarządzaniu bezpieczeństwem środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)