46885-U
ProClin™ 950
pkg of 5 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Synonim(y):
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
Poziom jakości
Formularz
liquid
okres trwałości
3 yr
skład
MIT, 9.5%
opakowanie
pkg of 5 mL
Parametry
<90 °C operating temperature
kolor
colorless to light yellow
Matryca
Water
Zakres roboczy pH
2-12
zakres pH
3-6
bp
100 °C
mp
-20--15 °C
rozpuszczalność
water: soluble at 20 °C
gęstość
1.020 g/cm3 at 25 °C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?