Merck
85978
Supelco
Ethylene glycol
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Ethanediol
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
62.07
Beilstein:
505945
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
39020501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
temp. samozapłonu
752 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
15.3 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethylene glycol is a colorless liquid, which may be obtained via hydration of ethylene oxide.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Zastosowanie
Ethylene glycol has been used as a solvent in the synthesis of silver nanostructures, which serve as effective catalysts in the epoxidation reaction of ethylene.
It may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in biological samples by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)