Merck
C8960
Sigma-Aldrich
Caffeine
BioXtra
Synonim(y):
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Beilstein:
17705
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.31
Pozwól nam pomóc
linia produktu
BioXtra
Poziom jakości
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
mp
234-236.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: 0.5 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)