Merck
M9179
Sigma-Aldrich
Meglumine
99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications
Synonim(y):
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO5
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
195.21
Beilstein:
385906
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Próba
99.0-100.5% dry basis
Formularz
powder
temp. samozapłonu
~662 °F
kolor
off-white
mp
129-131.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Klucz InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Zastosowanie
  • Pentawalentny antymon w połączeniu z G-CSF w leczeniu leiszmaniozy skórnej wywołanej przez Leishmania (Viannia) braziliensis: Bada zastosowanie megluminy w połączeniu z G-CSF, wykazując potencjał poprawy wyników leczenia (Suprien et al., 2024)..
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meglumine
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)