Merck
NIST1488
Poly(methyl methacrylate)
NIST® SRM® 1488, 29 K narrow molecular weight distribution
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
NIST standard reference material
temp. samozapłonu
580 °F
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Format
single component solution
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Klucz InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)