PHR1324
Meglumine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001209
traceable to USP 1379140
rodzina API
meglumine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
~662 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
129-131.5 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Klucz InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Opis ogólny
Meglumine to amina drugorzędowa pochodząca z glukozy, która jest szeroko stosowana jako zaróbka w preparatach farmaceutycznych.
Zastosowanie
Inne uwagi
Przypis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meglumine
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1