PHR1326
Calcium carbonate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Calcium carbonate
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1086403
rodzina API
calcium carbonate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate