Merck
U1250
Sigma-Aldrich
Urea
ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CONH2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.06
Beilstein:
635724
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Formularz
pellets
mp
132-135 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 8 M
gęstość
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Urea is a chaotropic agent and is used for protein denaturation. It disturbs the hydrogen bonds in the secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. Urea can also disturb hydrogen bonds present in DNA secondary structure.
Zastosowanie
Stosowany do denaturacji białek i jako łagodny środek solubilizujący nierozpuszczalne lub zdenaturowane białka. Przydatny do ponownej denaturacji białek z próbek już zdenaturowanych 6 M chlorkiem guanidyny, takich jak ciała inkluzyjne. Może być stosowany z chlorowodorkiem guanidyny i ditiotreitrolem (DTT) w ponownym zwijaniu zdenaturowanych białek do ich natywnej lub aktywnej postaci.
Urea has been used as a protein denaturing agent.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)