Merck
W338020
Sigma-Aldrich
Linoleic acid
≥95%, FG
Synonim(y):
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
280.45
Beilstein:
1727101
Numer WE:
Nr Rady Europy:
694
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency:
follows IFRA guidelines
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1065
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint; fatty
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Klucz InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Linoleic acid increases cell proliferation and gene expression of PPARα and its target genes such as acyl-CoA oxidase in primary duck hepatocytes .
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)