Merck
12010
Sigma-Aldrich
Calcium carbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance)
About This Item
Wzór liniowy:
CaCO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
100.09
Beilstein:
8008338
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
98.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Formularz
powder
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170
precipitated
zanieczyszczenia
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.2% insoluble in acid (CH3COOH)
≤0.2% insoluble in hydrochloric acid
≤1% alkali-, Mg-ions (as SO4)
strata
≤2% loss on drying, 200 °C
pH
8
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
fluoride (F-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
ślady kationów
As: ≤2 mg/kg
Ba:, in accordance
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Hg: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤3 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Immobilizacja metali ciężkich i poprawa wzrostu rzodkiewki przy użyciu biowęgla cyprysowego poddanego obróbce Ca(OH)(2) w zanieczyszczonej glebie...: Badanie to wykazało skuteczność biowęgla cyprysowego poddanego obróbce Ca(OH)(2), bogatego w węglan wapnia, w immobilizacji metali ciężkich i poprawie wzrostu rzodkiewki w zanieczyszczonych glebach, oferując zrównoważone rozwiązania w zakresie rekultywacji gleby (Shah et al., 2024).
  • Potencjał wapnowania i właściwości biowęgla wytwarzanego z biomasy drzewnej i niedrzewnej w różnych temperaturach pirolizy...: Badania te badają potencjał wapnowania biowęgla, w szczególności koncentrując się na roli węglanu wapnia w neutralizowaniu kwasowości gleby i poprawie zdrowia gleby, promując w ten sposób zrównoważone praktyki rolnicze (Murtaza et al., 2024).
  • Diagnoza waloryzacji odpadów z dekontaminacji odcieków fosfogipsowych poprzez połączony proces węglanu wapnia i wodorotlenku...: W niniejszym badaniu oceniono skuteczność połączonego procesu węglanu wapnia i wodorotlenku w dekontaminacji odcieków fosfogipsowych, podkreślając potencjał tej metody w waloryzacji odpadów i zarządzaniu środowiskiem (Soto-Cruz et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)