Merck
190764
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.5%, ACS reagent, suitable for RNA extraction
Synonim(y):
izopropanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
82 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Product Name
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
metody
RNA extraction: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: passes test
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-propanol, also known as isopropanol or Isopropyl alcohol, is a secondary alcohol, colorless liquid, widely used as a solvent and intermediate in organic syntheses, miscible in solvents such as water, ethanol, ether, ethyl acetate, THF, and chloroform.
Zastosowanie
Isopropanol can be used in many different applications due to its properties
  • Solvent in organic synthesis
  • Chemical intermediate
Cechy i korzyści
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS) ,with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem konsumenckich produktów chemicznych i środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)