Merck
209619
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
K2CO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Beilstein:
4267587
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.004% S compounds as (SO42-)
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Potassium carbonate is an inorganic base. It participates as a base in the palladacycle catalyzed Heck reaction of chlorobenzene with styrene. Addition of amino acids (glycine, sarcosine and proline) to K2CO3 (solvent) promotes the absorption of CO2.
Zastosowanie
Potassium carbonate has been used in the preparation of disulfonated bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulfone, a disulfonated diamine monomer.
It may be used in the following studies:
  • As a reagent in the synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
  • As a base for the synthesis of high molecular weight homopolymers and copolymers derived from various bisphenols.
  • As a base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
  • The Heck reaction of styrene and bromobenzene.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)