Merck
212865
Sigma-Aldrich
Copper(I) bromide
98%
Synonim(y):
Cuprous bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CuBr
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
143.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
mp
504 °C (lit.)
gęstość
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Copper(I) bromide (CuBr) may be used in the synthesis of the following:
  • enantioenriched, functionalized and protected propargylamines
  • polyvinylchloride bearing benzoxazine side groups
  • polybutadiene having benzoxazine side-groups (PB-benzoxazine)
  • mononuclear complexes [Cu(L)(PPh3)2Br]
  • Copper(I) bromide along with N-(n-octyl)-2-pyridylmethanimine participates in the living-radical polymerization of methyl methacrylate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)