Merck
238597
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
142.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
strata
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5% in water)
5.2-9.2
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Sodium sulfate can be used as a catalyst:
  • In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides with arylboronic acids to synthesize biaryl compounds in the presence of PdCl2.
  • For the aminolytic depolymerization of PET (polyethylene terephthalate) bottle waste.
It can also be used as an additive in the Pd-catalyzed Sonogashira reaction of terminal alkynes with aryl halides to synthesize polyfunctional alkynes.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)