Merck
339253
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid
37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Beilstein:
1098214
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
1.3 (vs air)
1.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
liquid
stężenie
37 wt. % in H2O
kolor
light yellow
bp
>100 °C (lit.)
gęstość
1.18 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrochloric acid is a strong mineral acid. Adsorption of Fe(III) by Dowex-1 anion exchange resin using various concentrations of HCl solutions has been studied.
Zastosowanie
Hydrochloric acid may be used in the following studies:
  • Membrane assisted solvent extraction (MSX) of rare earth elements (such as neodymium, praseodymium, and dysprosium) from NdFeB magnets and industrial scrap magnets.
  • Preparation of orcinolhydrochloric acid (Bial′s reagent), which is useful for the quantitative determination of sialic acids.
  • Preparation of alcoholic hydrochloric acid-carmine stain.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)