Merck
346136
Sigma-Aldrich
Diethyl ether
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Synonim(y):
Et2O, Etoksyetan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07
Bp:
34.6 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Product Name
Diethyl ether, ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
zawiera
BHT as inhibitor
granice wybuchowości
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
Alcohol ( as CH3CH2OH ), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl ( as HCHO )
≤0.03% water
≤1 ppm Peroxide ( as H2O2)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethyl ether is a versatile organic solvent used in the fields of diesel engines, agriculture, food, chemical, biological, pharmaceutical, and medical industries.
Zastosowanie
Diethyl ether can be used as a solvent in the:
  • Ring-opening polymerization of ε-caprolactone to synthesize polycaprolactone.
  • Rh-catalyzed C-H allylation of amides with allyl halides to synthesize allylated amides.
  • Photochemical α-bromination of aromatic and aliphatic carbonyl compounds with N-bromosuccinimide to synthesize α-brominated ketones.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)