Merck
346144
Sigma-Aldrich
Diethyl ether
≥98%, reagent grade, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
Et2O, Etoksyetan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07
Bp:
34.6 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Product Name
Diethyl ether, reagent grade, ≥98%, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
28.5 psi ( 55 °C)
8.38 psi ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
356 °F
zawiera
≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.5% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter dietylowy, znany również jako eter etylowy lub eter, jest często stosowany jako rozpuszczalnik laboratoryjny. Jest wysoce lotny, niepalny, ma ograniczoną rozpuszczalność w wodzie i wysoką rozpuszczalność w oleju. Etery są preferowanymi rozpuszczalnikami olejów, tłuszczów, wosków, perfum, barwników, żywic, gum i węglowodorów. Ponadto mogą być stosowane jako paliwo i do syntezy innych związków chemicznych. Jest również stosowany jako rozpuszczalnik w syntezie Grignarda.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)