34863
2-Propanol
99.9%, suitable for HPLC
Synonim(y):
isopropanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Product Name
2-Propanol, suitable for HPLC, 99.9%
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
kolor
APHA: ≤10
przepuszczalność
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥50%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
2-Propanol Miscibility/Immiscibility Table
- The article number 34863-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34863-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34863-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34863-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?