34869
Dimethyl sulfoxide
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonim(y):
DMSO
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
506008
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
189 °C (lit.)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.7%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
przepuszczalność
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a polar organic solvent. DMSO activated by various electrophiles (oxalyl chloride) has been used to oxidize various alcohols (primary, secondary, allylic, benzylic, hindered and bicyclic). Carbonyl compounds are formed as reaction products. Due to its higher stability, it has been proposed as an alternate solvent for methyl cellosolve for use in ninhydrin reaction.
Zastosowanie
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Przestroga
Łatwo się schładza i powoli topi w temperaturze pokojowej. Zestalony produkt można ponownie upłynnić poprzez ogrzanie do temperatury pokojowej bez szkody dla produktu.
Inne uwagi
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Important notice
- The article number 34869-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34869-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34869-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34869-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?