Merck
G7757
Sigma-Aldrich
Glycerol
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
92.09
Beilstein:
635685
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
3.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
viscous liquid
temp. samozapłonu
698 °F
granice wybuchowości
2.6-11.3 %
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.1% sulfated ash
≤1.0% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)