Linia komórkowa A431
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85090402, human skin, Epithelial
Synonim(y):
Komórki A-431, Komórki A431/P
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócpochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 85090402-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85090402-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypertriploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Epidermal growth factor (EGF)
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak płaskonabłonkowy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z naskórkowego raka sromu pobranego od 85-letniej kobiety. Komórki posiadają dużą liczbę miejsc wiążących EGF i są komórkami wskaźnikowymi dla wiązania anty-TGF.
Zastosowanie
Badania cyklu komórkowego
Wykorzystano ludzką linię komórkową A431:
- wykazanie, że kinaza białkowa aktywowana mitogenem p38 nasila apoptozę indukowaną naskórkowym czynnikiem wzrostu w komórkach A431
- do badania alternatywnego wzoru splicingu CD44 (markera nowotworowego i receptora transmembranowego) specyficznego dla czerniaka w komórkach A431
- badanie aktywności przeciwnowotworowej bogatych w przeciwutleniacze kameruńskich roślin leczniczych
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)