Merck
HT 1080
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85111505, human fibrosarcoma, Epithelial
Synonim(y):
Komórki HT1080
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
human fibrosarcoma
opakowanie
tube of 5 μg 85111505-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85111505-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, pseudodiploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki włókniakomięsak
Opis linii komórkowej
Wyhodowane z włókniakomięsaka przylegającego do panewki u 35-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki mogą powodować powstawanie guzów u myszy NIH Swiss z obniżoną odpornością. Podatne na zakażenie wirusami nowotworowymi RNA, w tym endogennym wirusem kotów RD114 i wirusem FeLV.
Zastosowanie
HT 1080 został wykorzystany do wykazania, że kolagen typu I indukuje aktywację metalopeptydazy macierzy 2 (MMP-2). Został on również wykorzystany do zbadania roli związanego z Ras substratu toksyny botulinowej C3 1 i 2 (Rac1 i Rac2) w regulacji morfologii, organizacji F-aktyny, adhezji, migracji i chemotaksji komórek HT1080.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y,
CSF1PO: 12
D13S317: 12,14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9,10
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 14,19
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:8, tj. wysiać 1-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)