Merck
Linia komórkowa PANC-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87092802, human pancreas, Epithelial
Synonim(y):
Komórki PANC1, Komórki Panc-1-P
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32190102
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
human pancreas
opakowanie
tube of 5 μg 87092802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87092802-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, hypertriploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka trzustka rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Wyhodowane z raka przewodowego trzustki pochodzącego od 56-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki posiadają fenotyp typu B dla G6PD. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas badania w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Zastosowanie
Ludzka linia komórkowa PANC-1 została wykorzystana do badania roli reorganizacji włókien pośrednich keratyny na wyrównanie i migrację komórek nowotworowych. Została również wykorzystana do badania resetu aktyny za pośrednictwem wapnia (CaAR) w odpowiedzi na zmiany fizjologiczne.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)