Merck
CLS356255
1240 8673 Matryca do hodowli organoidów
Phenol Red Free, pack of 10 mL
Synonim(y):
Matrigel dla organoidów
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
Pozwól nam pomóc
Właściwości
Phenol Red Free
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 356255
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Corning Matrigel Matrix for Organoid Culture to rozpuszczony preparat błony podstawnej, który został zoptymalizowany pod kątem hodowli organoidów. Każda partia ma określoną wartość modułu sprężystości wskazującą na sztywność utworzonego żelu i jest zakwalifikowana do tworzenia stabilnych kopuł 3D powszechnie stosowanych w protokołach hodowli organoidów. Dostępny w formacie 10 ml bez LDEV, bez czerwieni fenolowej.
Matryca Corning Matrigel do hodowli organoidów jest ekstrahowana z mięsaka myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), guza bogatego w białka macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym lamininę (główny składnik), kolagen IV, proteoglikany siarczanu heparanu, entaktynę/nidogen i szereg czynników wzrostu.
Jakość
  • Testowany pod kątem zdolności do tworzenia i utrzymywania stabilnych kopuł/kropli 3D na płytkach wielodołkowych.
  • Moduł sprężystości (sztywność matrycy) mierzony za pomocą reometru.
  • Stężenie białka określane metodą Lowry'ego
  • Kolonie myszy rutynowo badane pod kątem patogenów za pomocą testów produkcji przeciwciał dla myszy (MAP).
  • Przeprowadzane są szeroko zakrojone testy PCR w celu wykrycia szeregu patogenów.
  • Testy na obecność bakterii, grzybów i mykoplazmy dały wynik ujemny.
  • Jednostki endotoksyny mierzone za pomocą testu Limulus Amoebocyte Lysate.
  • Stabilność żelu Matrigel Matrix jest testowana przez okres 14 dni w temperaturze 37°C.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)