EP0030123620
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
Forensic DNA Grade, volume 2.0 mL, pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Materiały
cap (Safe-Lock lid)
colorless
polypropylene
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
Forensic DNA Grade
opakowanie
pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030123620
Parametry
30,000 × g max. RCF
pojemność
2.0 mL
obecność zanieczyszczeń
PCR inhibitors, human DNA, DNase, RNase
PCR inhibitors, human DNA, DNase, RNase, free
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zawiasowa pokrywa z bezpieczną blokadą zapobiega otwarciu pokrywy podczas przechowywania i inkubacji.
- Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, wysokie temperatury i naprężenia mechaniczne
- Wyprodukowany bez plastyfikatorów, biocydów i środków poślizgowych
- Szczelne zamknięcie pokrywy zapobiega parowaniu podczas długotrwałego przechowywania
- Duża, matowa pokrywa i boczna powierzchnia do etykietowania
- Działa w temperaturach od -86°C do 100°C
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C przez 20 minut
- 10339: Doskonała stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)