Merck
P5112
Sigma-Aldrich
Greiner dishes
petri dish, 35 x 10 mm, triple vented
Synonim(y):
naczynia do hodowli komórkowych, szalki Petriego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Pozwól nam pomóc
Materiały
polystyrene
round
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
case of 740 ea (74 x packs 10)
producent / nazwa handlowa
Greiner 627161
pojemność
10 mL
śr. × wys.
35 mm × 10 mm
powierzchnia
8.7 cm2
pojemność robocza
5 mL
przydatność
suitable for (bacteriological applications)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Naczynia Greiner są wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polistyrenu.
  • Naczynia zapewniają wolne od zniekształceń powierzchnie optyczne ułatwiające oglądanie pod mikroskopem i nadają się do wszystkich zastosowań bakteriologicznych.
  • Produkowane w kontrolowanych warunkach o niskim obciążeniu biologicznym, zapewniających spełnienie wszystkich ogólnych norm i wymagań bakteriologicznych.
  • Wentylowana konstrukcja umożliwia łatwą wymianę gazową.
  • Możliwość sztaplowania zapewnia wygodną oszczędność miejsca.
Greiner petri dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses. These petri dishes are manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner dishes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)